Przejdź do
MAB706
Przeciwciało anty-E. coli, antygen 02, barwniki nielaboratoryjne, klon 1002/224.15
clone 1002/224.15, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Escherichia coli
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Sprawdź dostępność w koszyku
1220,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.42
eCl@ss:
32160702
Clone:
1002/224.15, monoclonal
Species reactivity:
E. coli
Application:
ELISA, IF
Citations:
2
1220,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1002/224.15, monoclonal
species reactivity
E. coli
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
isotype
IgG3
shipped in
wet ice
Immunogen
Epitop: 02 Antygen, plamy nielaboratoryjne
Application
ELISA
IFA
Końcowe rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykryj białko E. coli za pomocą antygenu Anti-E. coli, 02, Non-Laboratory Stains, klon 1002/224.15 zatwierdzony do stosowania w testach ELISA i IF.
Research Category
Infectious Diseases
Research Sub Category
Infectious Diseases - Bacterial
Biochem/physiol Actions
E. coli wyrażająca antygen polisacharydowy 02.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina w 0,02 M, 0,25 M NaCl, pH 7,6, z 0,1% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8°C.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4200774ZRB1700SAB4200805
clone
1002/224.15, monoclonal
clone
13C4, monoclonal
clone
1G21, recombinant monoclonal
clone
GAL-13, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
species reactivity
E. coli
species reactivity
E. coli
species reactivity
E. coli
species reactivity
E. coli
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified antibody
antibody form
purified from hybridoma cell culture
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
flow cytometry: 2.5-5 μg/test using human RAMOS cells pretreated with recombinant Shiga toxin 1, B subunit, immunoblotting: 1-2 μg/mL using purified recombinant Shiga Toxin 1-B subunit produced in E. coli (using PVDF membrane), immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, indirect ELISA: 0.5-1 μg/mL using anti-Mouse antibody for coating, primary Anti-Beta-GAL antibody followed by addition of β-d-galactosidase enzyme from E. coli and 2-Nitrophenyl β-D-galactopyranoside as substrate.
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Y Uemura et al.
International journal of laboratory hematology, 31(1), 36-47 (2008-02-05)
We diagnosed an 86-year-old woman with chronic neutrophilic leukemia (CNL) because she showed sustained leukocytosis dominated by mature neutrophils, hepatosplenomegaly, high neutrophilic alkaline phosphatase score, absence of the Ph chromosome, low serum level of granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) and granulocyte-macrophage
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MAB70604053252616105