Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 μg | Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2860,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026Szczegóły
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
clone
LK2H10, monoclonal
species reactivity
porcine, pig, monkey, rat, human, mouse
should not react with
guinea pig, rabbit, sheep
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CHGA(1113)
General description
Application
A 1-10 μg/mL concentration of a previous lot was used in IH.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Biochem/physiol Actions
Packaging
Physical form
Analysis Note
Pancreas, adrenal gland, bowel and thyroid tissues Immunoblot: PC12 cell lysate, human pancreatic tissue
Western Blot Analysis:
1:1000 dilution of this lot detected Chromogranin A on 10 μg of Mouse Pancreas lysate.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... CHGA(1113) | Gene Information human ... CHGA(1113) | Gene Information human ... CHGA(1113) | Gene Information human ... CHGB(1114) |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| clone LK2H10, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source goat | biological source rabbit |
| species reactivity porcine, pig, monkey, rat, human, mouse | species reactivity bovine, human, mouse, dog, pig, horse, rat | species reactivity human | species reactivity human |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-35-3
10043-35-3
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MAB5268 | 04053252660610 |