Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
55K2, monoclonal
species reactivity
echinoderm, sea urchin, gerbil, human
species reactivity (predicted by homology)
mammals
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG1
suitability
not suitable for immunoprecipitation
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FSCN1(6624)
Immunogen
Application
Immunohistochemia na utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie skrawkach tkanek. Sugerowane rozcieńczenie robocze to 1:100-1:1,000.
Immunocytochemia na komórkach hodowlanych utrwalonych zimnym metanolem. Sugerowane rozcieńczenie robocze wynosi 1:100-1:1 000.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Cell Structure
Cytoskeleton
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
KONTROLA POZYTYWNA:
Komórki Hela, tkanki neuronalne, komórki dendrytyczne prezentujące antygen.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity echinoderm, sea urchin, gerbil, human | species reactivity mouse, human, pig, rabbit, monkey, bovine | species reactivity rat, mouse, human | species reactivity human |
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody |
| Gene Information human ... FSCN1(6624) | Gene Information human ... VCL(7414) | Gene Information mouse ... Notch1(18128) | Gene Information human ... KRT7(3855) |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone 55K2, monoclonal | clone VIIF9 (7F9), monoclonal | clone S253-32, monoclonal | clone OV-TL 12/30, monoclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MAB3582 | 04053252317866 |