Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Przewidywany termin wysyłki21 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2280,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 maja 2026Szczegóły
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
L12B4, monoclonal
species reactivity
human
should not react with
shark, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CFTR(1080)
Immunogen
Application
Immunoprecypitacja
Immunofluorescencja
Uwaga: Nie działa na tkankach zatopionych w parafinie.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje CFTR, mr 170 kDa i dwa dodatkowe białka o mr 100 i 140 kDa.
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity rat, mouse, human | species reactivity human |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| Gene Information human ... CFTR(1080) | Gene Information human ... CFTR(1080) | Gene Information human ... CFTR(1080) | Gene Information human ... CFTR(1080) |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone L12B4, monoclonal | clone MM13-4, monoclonal | clone polyclonal | clone M3A7, monoclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Produkty
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.
16HBE14o- ludzkie komórki nabłonka oskrzeli wykorzystywane do modelowania nabłonka oddechowego w badaniach nad mukowiscydozą, wirusową patologią płuc (SARS-CoV), astmą, POChP, skutkami palenia tytoniu i zanieczyszczenia powietrza. Zobacz ponad 5 tys. publikacji.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MAB3484 | 04053252502392 |