Przejdź do
MAB3306
Przeciwciało anty-MMP-3, reaguje krzyżowo z hMMP-10, klon 55-2A4
clone 55-2A4, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Stromelysin-1, Transin, Proteoglycanase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1930,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Technique(s):
western blot: suitable, ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Conjugate:
unconjugated
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
13
1930,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
55-2A4, monoclonal
species reactivity
human, pig, rat, sheep
should not react with
bovine, rabbit, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable, ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin)
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MMP3(4314)
Immunogen
Epitop: reaguje krzyżowo z hMMP-10
Ludzka metaloproteinaza macierzy 3 (ludzka MMP-3, stromelizyna-1) z komórek błony maziowej.
Application
Immunoblotting (0,5 μg/ml)
Immunohistochemia na tkankach zatopionych w parafinie (5-10 μg/mL, wymagane utrwalanie PLP, niezalecane w przypadku tradycyjnego utrwalania w formalinie. Immunohistochemia na świeżo zamrożonych skrawkach (0,5 μg/mL)
ElA
To przeciwciało anty-MMP-3, reagujące krzyżowo z hMMP-10, klon 55-2A4 jest zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, WB, IH(P) do wykrywania MMP-3.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
MMPs & TIMPs
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało specyficznie reaguje z prekursorami i aktywnymi formami ludzkiej MMP-3. Jest to oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne przeciwko ludzkiej metaloproteinazie macierzy 3 (ludzka MMP-3, stromelizyna-1) z komórek maziowych. Przeciwciało reaguje krzyżowo w 34% z ludzką MMP-10.
Physical form
Format: Oczyszczony
Płyn w 0,01 M buforze Na-fosforanowym, pH 7,0, 125 mM NaCl, zawierający 2% wolnej od proteaz albuminy surowicy bydlęcej.
Preparation Note
Przechowywać w stanie zamrożonym w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych porcjach przez okres do 12 miesięcy.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Manufactured by Daiichi Fine Chemical Co., Ltd
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAB3369SAB4501892SAB1402273
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
clone
55-2A4, monoclonal
clone
SL-1 IID4, monoclonal
clone
polyclonal
clone
4C11, monoclonal
Gene Information
human ... MMP3(4314)
Gene Information
human ... MMP3(4314)
Gene Information
human ... MMP3(4314)
Gene Information
human ... MMP3(4314)
species reactivity
human, pig, rat, sheep
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MAB330604053252314681