Przejdź do
MAB3228
Anty-Cytokeratyna 5/8
Chemicon®, from mouse
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2250,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
monoclonal
Application:
FACS, ICC, IHC, WB
Citations:
14
2250,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1688
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
rat, mouse, rabbit, pig, canine, hamster, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KRT5(3852)
General description
Keratyny są pośrednimi białkami filamentowymi nabłonka, które wykazują wysoki stopień różnorodności molekularnej. Są to heteropolimeryczne filamenty utworzone przez parowanie keratyn typu I i typu II, które ulegają ekspresji w wysoce specyficznych wzorcach w zależności od typu nabłonka i etapu różnicowania komórkowego. Keratyny zawierają centralną domenę pręcikową o długości około 310 aminokwasów o konformacji alfa-helikalnej, otoczoną niehelikalnymi domenami głowy i ogona o zmiennej długości. Domena głowy składa się z subdomen V1 i H1. Centralna alfa-helikalna domena pręcika składa się z subdomen 1A, 1B, 2A i 2B połączonych łącznikami L1, L12 i L2. Domena ogonowa składa się następnie z subdomen H2 i V2. Zapewniają one stabilność między komórkami nabłonka i ich przyczepność do błony podstawnej. Ważną unikalną cechą cytokeratyn jest ich ekspresja specyficzna dla typu komórek nabłonkowych. W związku z tym mogą być stosowane jako markery nowotworowe i markery różnicowania nabłonka. Cytokeratyna-5 (CK5) to białko cytoszkieletowe typu II, które ulega ekspresji głównie w keratynocytach podstawnych w naskórku, a konkretnie w nabłonku warstwowym wyściełającym skórę i przewód pokarmowy. Może służyć jako biomarker dla kilku różnych rodzajów raka, w tym raka piersi i płuc. Cytokeratyna-8 (CK8) jest białkiem typu II, neutralnym do zasadowego, które wraz z cytokeratyną-19 (KRT19) pomaga łączyć aparat kurczliwy z dystrofiną w kostamerach mięśni poprzecznie prążkowanych. Może ulegać fosforylacji na trzech głównych resztach serynowych: Serynie 23, 431 i 73. Wykazano, że seryna 23 jest wysoce konserwowana we wszystkich keratynach typu II. Może również ulegać O-glikozylacji w sposób zależny od cyklu komórkowego, a glikozylacja zwiększa jej rozpuszczalność i zmniejsza stabilność poprzez indukowanie degradacji proteasomalnej. Ekspresja CK8 została skorelowana ze złośliwością w leukoplakii i rakach głowy i szyi, a jej ekspresję zaobserwowano we wszystkich niedrobnokomórkowych rakach płuc.
Immunogen
Cytokeratyny z linii komórkowej ludzkiego raka płuc MR21.
Application
Ten anty-Cytokeratin 5/8 jest zatwierdzony do stosowania w FC, WB, IC, IH(P) do wykrywania cytokeratyny 5.
Western blot
Immunohistochemia na zamrożonych i zatopionych w parafinie skrawkach tkanek.
Immunocytochemia
Cytometria przepływowa
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Cytokeratins
Biochem/physiol Actions
Cytokeratyna 5 i 8. MAB3228 jest szeroko reagującym przeciwciałem cytokeratynowym specyficznym dla cytokeratyny 5 i cytokeratyny 8. Przeciwciało to rozpoznaje praktycznie wszystkie tkanki nabłonkowe i nowotwory.
Physical form
Format: Oczyszczony
Płyn w buforze z 0,1% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAB3224MAB1620FCMAB291F
species reactivity
rat, mouse, rabbit, pig, canine, hamster, human
species reactivity
rat, quail, guinea pig, human, hamster, canine, rabbit, pig, chicken
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
human
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
clone
monoclonal
clone
monoclonal
clone
D5/16B4, monoclonal
clone
D5/16B4, monoclonal
Gene Information
human ... KRT5(3852)
Gene Information
human ... KRT5(3852)
Gene Information
human ... KRT5(3852)
Gene Information
human ... KRT5(3852)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
FITC conjugate
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MAB322804053252265624