Przejdź do
MAB317
Przeciwciało przeciwko peptydowi związanemu z genem kalcytoniny, α hCGRP a.a. 28-37, klon CD8
clone CD8, Chemicon®, from mouse
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 μg
Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2860,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
CD8, monoclonal
Application:
ELISA, IHC
Citations:
8
2860,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1267
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
CD8, monoclonal
species reactivity
guinea pig, human
should not react with
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CALCA(796)
Immunogen
Epitop: alfa hCGRP a.a. 28-37
Końcowy fragment hCGRP sprzężony z BSA za pomocą aldehydu glutarowego.
Application
Anti-Calcitonin Gene Related Peptide Antibody, α hCGRP a.a. 28-37, clone CD8 to przeciwciało przeciwko peptydowi związanemu z genem kalcytoniny do stosowania w testach ELISA, IH.
Immunohistochemia w stosunku 1:200-1:400. Przeciwciało nie reaguje na tkankach utrwalonych formaliną. Preferowane tkanki zamrożone w 4% PFA. Zanurzenie (2 godziny) lub perfuzja (pH 7,4); Zaleca się blokowanie w PBS z 3% BSA lub NGS zawierającym 0,1% triton X-100. Pierwotne przeciwciało powinno być rozcieńczone tylko w PBS bez detergentu lub związków blokujących.
ELISA: przeciwko peptydowi alfa CGRP sprzężonemu z BSA.
Optymalne rozcieńczenia robocze do ustalenia przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Hormones & Receptors
Biochem/physiol Actions
Wysoce specyficzny dla CGRP i nie reaguje krzyżowo z innymi aminokwasami.
Physical form
Format: Oczyszczony
Preparation Note
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C przez okres do 12 miesięcy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C7113C9487MAB1568
species reactivity
guinea pig, human
species reactivity
rat, human, canine
species reactivity
guinea pig, human
species reactivity
mouse, rat
Gene Information
human ... CALCA(796)
Gene Information
human ... CALCA(796)
rat ... Calca(24241)
Gene Information
human ... CALCA(796)
rat ... Calca(24241)
Gene Information
human ... CALB2(794)
antibody form
purified antibody
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
CD8, monoclonal
clone
4901, monoclonal
clone
CD8, monoclonal
clone
6B8.2, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MAB31708436037124266