Przejdź do
MAB3136
Przeciwciało anty-Na+/H+ Exchanger-3, izoforma NHE3, klon 4F5
clone 4F5, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
NHE3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2240,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
4F5, monoclonal
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
13
2240,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
4F5, monoclonal
species reactivity
rat, rabbit
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rabbit ... Slc9A3(100009430)
rat ... Slc9A3(24784)
Immunogen
Białko fuzyjne wiążące maltozę zawierające C-końcowe 131 aminokwasów króliczego NHE3.
Epitop: izoforma NHE3
Application
Immunoblotting (królik 80 kDa i szczur ~83 kDa)
Immunohistochemia (szczur) na tkance utrwalonej PLP lub paraformaldehydem. Działa na skrawkach tkanek zatopionych w parafinie.
Immunocytochemia
Immunoprecypitacja (używać niejonowego detergentu)
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika.
Przeciwciało anty-Na+/H+ Exchanger-3, izoforma NHE3, klon 4F5 wykrywa poziom Na+/H+ Exchanger-3 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IC, IH(P), IP i WB.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Ion Channels & Transporters
Biochem/physiol Actions
Wymiennik Na+/H+, izoforma NHE3.
Physical form
Format: Oczyszczony
Płyn w 0,02M buforze fosforanowym, 0,25M NaCl z 0,1% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: MAB3134
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAB3140AB3081MABN2414
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
species reactivity
rat, rabbit
species reactivity
amphibian, fish, avian, vertebrates (including including fish, amphibians, birds and mammals)
species reactivity
human, rat, bovine, mouse, pig
species reactivity
opossum, rat, mouse
clone
4F5, monoclonal
clone
4E9, monoclonal
clone
polyclonal
clone
10A8, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
Gene Information
rabbit ... Slc9A3(100009430)
rat ... Slc9A3(24784)
Gene Information
human ... SLC9A1(6548)
Gene Information
human ... SLC9A1(6548)
Gene Information
rat ... Slc9A3(24784)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yanling Yan et al.
Molecular and cellular biochemistry, 367(1-2), 175-183 (2012-05-24)
We have demonstrated that ouabain regulates protein trafficking of the Na/K-ATPase α1 subunit and NHE3 (Na/H exchanger, isoform 3) via ouabain-activated Na/K-ATPase signaling in porcine LLC-PK1 cells. To investigate whether this mechanism is species-specific, ouabain-induced regulation of the α1 subunit
Xiaochun Li et al.
Cells, 12(11) (2023-06-10)
The current prevailing paradigm in the renin-angiotensin system dictates that most, if not all, biological, physiological, and pathological responses to its most potent peptide, angiotensin II (Ang II), are mediated by extracellular Ang II activating its cell surface receptors. Whether
Novel signaling mechanisms of intracellular angiotensin II-induced NHE3 expression and activation in mouse proximal tubule cells.
Li, XC; Hopfer, U; Zhuo, JL
American Journal of Physiology: Renal Physiology null
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MAB313604053252613418