Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1960,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
7B2.5, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG3
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BCL2L1(598)
Immunogen
Application
Immunoprecipitation (Cheng, 1996; Gottschalk, 1996)
Immunohistochemistry (Foreman, 1996; Wrone-Smith, 1995)
Western blotting: ( 0.5 μg/mL)
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Apoptosis & Cancer
BCL2 & Inhibition
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... BCL2L1(598) | Gene Information human ... BCL2L1(598) | Gene Information human ... BCL2L2(599) | Gene Information human ... BCL2L1(598) |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| clone 7B2.5, monoclonal | clone 7D9, monoclonal | clone 2E4, monoclonal | clone polyclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| species reactivity human | species reactivity mouse | species reactivity human | species reactivity human |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1303-96-4 + 10043-35-3
1303-96-4 + 10043-35-3
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MAB3121 | 04053252504938 |