Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2060,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
12G10, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGB1(3688)
General description
Immunogen
Application
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia została użyta w niezależnym laboratorium w tkance płucnej myszy. (Chen P., et al. (2009). PLoS ONE. 4(8):e6565.)
Cell Structure
ECM Proteins
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Komórki HeLa
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected Integrin β1 in HeLa cells.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| Gene Information human ... ITGB1(3688) | Gene Information human ... ITGB1(3688) | Gene Information human ... ITGB1(3688) | Gene Information human ... ITGB1(3688) |
| clone 12G10, monoclonal | clone 12G10, monoclonal | clone HUTS-4, monoclonal | clone HUTS-4, monoclonal |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human, mouse, rat | species reactivity rat, mouse, human |
| technique(s) flow cytometry: suitable, western blot: suitable, immunofluorescence: suitable | technique(s) ELISA: suitable, cell culture | mammalian: suitable, flow cytometry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-Integryna β1, klon 12G10
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MAB2247-I | 04053252551406 |