Przejdź do
MAB2057
Przeciwciało anty-Integryna α3, klon ASC-6
clone ASC-6, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
CD49c
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2060,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
ASC-6, monoclonal
Application:
FACS, IHC, IP
Citations:
10
2060,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZMS1168
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
ASC-6, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGA3(3675)
Immunogen
Komórki ludzkiego raka płaskonabłonkowego (SCC9)
Application
Anti-Integrin α3 Antibody, clone ASC-6 to przeciwciało przeciwko integrynie α3 do stosowania w FC, IP, IH.
Hamowanie adhezji komórek: hamuje adhezję komórek SCC9 do lamininy ludzkiej i EHS, ale nie do peptydu lamininy GD-2. Potęguje hamowanie adhezji komórek SKOV-3 do lamininy EHS przez przeciwciało GoH3 przeciwko integrynie alfa 5. Nie hamuje adhezji komórek do fibronektyny ani kolagenu typu IV.
Immunohistochemia: na utrwalonych acetonem zamrożonych ludzkich tkankach nabłonkowych, w tym na języku, napletku i jajniku. Nie stosować na tkankach utrwalonych w formalinie.
Cytometria przepływowa: barwi ludzkiego raka płaskonabłonkowego (SCC9), raka jajnika (SKOV-3) i komórki śródbłonka żyły pępowinowej (HUVEC).
Rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Integrins
Biochem/physiol Actions
Ludzka integryna alfa3 (CD49c)
Physical form
Format: Oczyszczony
Płyn w 0,02M PB pH 7,6, 0,25M NaCl zawierający 0,1% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAB2056MAB1982MAB1950
Gene Information
human ... ITGA3(3675)
Gene Information
human ... ITGA3(3675)
Gene Information
human ... ITGA6(3655)
Gene Information
human ... ITGA2(3673)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rat
biological source
mouse
clone
ASC-6, monoclonal
clone
ASC-1, monoclonal
clone
MA6, monoclonal
clone
P1E6, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse
species reactivity
human
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c