Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1870,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1870,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-aktynowe, aktyna mięśni gładkich γ i α, klon CGA7, ascites fluid, clone CGA7, Chemicon®
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
ascites fluid
clone
CGA7, monoclonal
species reactivity
human, rat, chicken, rabbit, monkey
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
Application
Immunohistochemia (parafina, formalina, zdeparafinowana tkanka utrwalona metakarnem: 1:10 000 lub utrwalanie alkoholem)
Optymalne rozcieńczenia muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Biochem/physiol Actions
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified from hybridoma cell culture |
| species reactivity human, rat, chicken, rabbit, monkey | species reactivity rat, chicken, mouse, human, monkey | species reactivity human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake | species reactivity human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| clone CGA7, monoclonal | clone CGA7, monoclonal | clone 1A4, monoclonal | clone 1A4, monoclonal |
| isotype IgG2a | isotype IgG2b | isotype IgG2a | isotype IgG2a |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MAB1522 | 04053252613173 |