Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2450,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2450,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026Szczegóły
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6B4, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGA6(3655)
General description
Immunogen
Application
Immunocytochemia: 1:100-1:500 na zamrożonych skrawkach, 1:50-1:100 z detekcją kompleksu awidyna-biotyna
Immunocytochemia
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Biochem/physiol Actions
Oczekuje się szerokiej reaktywności gatunkowej ze względu na konserwatywny charakter epitopu.
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity human | species reactivity mouse | species reactivity human | species reactivity human, mouse |
| clone 6B4, monoclonal | clone MA6, monoclonal | clone mAb16, monoclonal | clone mAB11, monoclonal |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate - |
| biological source mouse | biological source rat | biological source rat | biological source rat |
| Gene Information human ... ITGA6(3655) | Gene Information human ... ITGA6(3655) | Gene Information human ... ITGA5(3678) | Gene Information human ... ITGA5(3678) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c