Przejdź do
MAB1308
Mysie przeciwciało antyludzkie IgG2, klon HP6002, Fc
clone HP6002, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Anty-CD32, Anty-CD32B, Anty-FCG2, Anty-FCGR2, Anty-FCGR2C, Anty-FcGRIIB, Anty-FcRII-c, Anty-FcgammaRIIb, Anty-IGFR2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 μg
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
962,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
HP6002, monoclonal
Application:
ELISA, RIA, WB
Citations:
9
962,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
HP6002, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, radioimmunoassay: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FCGR2B(2213)
Application
To mysie przeciwciało przeciwko ludzkiej IgG2, klon HP6002, Fc jest zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, RIA, WB do wykrywania ludzkiej IgG2.
To przeciwciało jest stosowane zarówno jako przeciwciało wychwytujące, jak i przeciwciało wykrywające ludzką IgG2 w testach immunoenzymatycznych, testach radioimmunologicznych i immunoblotach powinowactwa EIA (Papadea i in., 1985; Hamilton i in., 1987).
Końcowe rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Biochem/physiol Actions
Ludzka IgG2 Fc. Specyficzność ELISA: (Hamilton i in., 1987) podklasa ludzkiej IgG 1-0,02% podklasa ludzkiej IgG 2- 100% podklasa ludzkiej IgG 3- 0,01%
ludzka podklasa IgG 4- 0,01% Skupienie izoelektryczne: średnie pI 7,1
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina. Płyn w 0,02 M buforze fosforanowym, pH = 7,6, 0,25 M NaCl, zawierający 0,1% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do jednego roku w nierozcieńczonych podwielokrotnościach.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 411462-200UG
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAB1307MAB1302MAB1312
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable, radioimmunoassay: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, radioimmunoassay: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, radioimmunoassay: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, radioimmunoassay: suitable, western blot: suitable
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
isotype
IgG1
isotype
IgG2b
isotype
IgG2aκ
isotype
IgG3
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MAB130804053252317118