Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1400,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026Szczegóły
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
22.63.4, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG2b
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HLA-A(3105)
General description
Immunogen
Application
SUGEROWANE ROZCIEŃCZENIE
1. Cytometria przepływowa i immunofluorescencja pośrednia 1:15 - 1:60
Rozcieńczyć buforem izotonicznym. Użyć 50 μl rozcieńczonego przeciwciała na 1 x 10E6 komórek jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC) w 100 μl buforu.
2. Pośrednie barwienie immunoperoksydazą - ostateczne rozcieńczenie będzie zależeć od warunków testu i zastosowanego systemu wykrywania. Jednak rozcieńczenie co najmniej 1:15 będzie miało zastosowanie do większości powszechnie stosowanych systemów.
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Biochem/physiol Actions
Reaktywność komórek:
Przeciwciało reaguje ze wszystkimi komórkami posiadającymi antygen powierzchniowy HLA-ABC. Erytrocyty, K562 i DAUDI są ujemne.
Physical form
Preparation Note
OSTRZEŻENIE: Roztwór odczynnika monoklonalnego zawiera 0,05% azydku sodu jako środek konserwujący. Ze względu na potencjalne zagrożenia wynikające z gromadzenia się tego materiału w przewodach, zużyty odczynnik należy usuwać z dużą ilością wody.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| Gene Information human ... HLA-A(3105) | Gene Information human ... HLA-B(3106) | Gene Information human ... HLA-A(3105) | Gene Information human ... HLA-B(3106) |
| clone 22.63.4, monoclonal | clone HLA-ABC-m3, monoclonal | clone BB7.2, monoclonal | clone HLA-ABC-m3, monoclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate FITC conjugate | conjugate unconjugated | conjugate FITC conjugate |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c