Przejdź do
MAB1233
Przeciwciało przeciwko estradiolowi, klon 6E1
ascites fluid, clone 6E1, Chemicon®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 μL
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
6E1, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA
Citations:
2
1760,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
6E1, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ESR1(2099)
Application
Test immunologiczny.
Końcowe rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywaj estradiol za pomocą przeciwciała anty-estradiolowego, klon 6E1 (mysie przeciwciało monoklonalne), które działa w teście ELISA.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Transcription Factors
Biochem/physiol Actions
Estradiol-6-BSA
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w wygodnych porcjach przez okres do 12 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania-rozmrażania.
Other Notes
Zastępuje: CBL69
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB5300308SAB4500810SAB4500812
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
6E1, monoclonal
clone
6B6, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
mouse, human
Gene Information
human ... ESR1(2099)
Gene Information
human ... ESR1(2099)
Gene Information
human ... ESR1(2099)
Gene Information
human ... ESR1(2099)
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c