Przejdź do
MAB10207
Anti-Fusion Glycoprotein of Human parainfluenzavirus Type 3 Antibody, clone 9-4-3
ascites fluid, clone 9-4-3, Chemicon®
Synonim(y):
PI3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2450,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
9-4-3, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
IF
Citations:
7
2450,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
9-4-3, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
General description
Human parainfluenza virus type 3 (PI3 virus) causes mild to severe respiratory tract infection in infants. PI3 virus is an enveloped RNA virus and possesses two glycoproteins, hemagglutinin-neuraminidase (HN) and fusion (F), at its external surface. These two glycoproteins are known to be responsible for initiation and progress of the infection process
Immunogen
Fusion (F) glycoprotein of human parainfluenzavirus type 3
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAB80122ZMS1167MAB10219
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
ascites fluid
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
virus
species reactivity
human
clone
9-4-3, monoclonal
clone
67, monoclonal
clone
9-4-3, recombinant monoclonal
clone
72A1, monoclonal
UniProt accession no.
P06828
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P06828
UniProt accession no.
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MAB1020704053252666568