Przejdź do
MA700
mA700 Essential Power Supply
mA700 Essential Power Supply
Synonim(y):
power supply
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2960,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41105303
2960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 1 ea
General description
High capacity power supply for electrophoresis and Western blotting
MA700-USmA700 Essential Power Supply, US plug
MA700-EUmA700 Essential Power Supply, Euro plug
MA700-UKmA700 Essential Power Supply, UK plug
MA700-NImA700 Essential Power Supply, Japan plug
MA700-ZHmA700 Essential Power Supply, China plug
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Application
  • Enhanced capacity for protein and DNA electrophoresis
  • Tank & semidry protein transfer
  • Programmable
  • Color, LCD display shows all parameters during operation
  • Compact, stackable design
  • Gel Electrophoresis
  • Immunoblotting (Western)
  • Western Blotting
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MA400MMPWRSPBRMMPWRSPUK
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MA70004054839735608
MA700-US04054839735707
MA700-EU04054839735714
MA700-UK04054839735721
MA700-NI04054839735837
MA700-ZH04054839735844
YP0304054839735752
YP2204054839735622
YP6104054839735738
YP1204054839735615
YP1804054839735745
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review