Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 20 ea | Sprawdź dostępność w koszyku | 2180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2180,00 zł
Quality Segment
material
polystyrene (ultra-hydrophilic polymer coated), round clear plastic bottom
description
ultra-hydrophilic polymer coated, u-bottom
sterility
γ-irradiated
feature
lid, skirt, specific plates for 3D cell culture
packaging
pack of 20 (individually wrapped)
manufacturer/tradename
Millicell®
L × W × H
127.5 mm × 85.9 mm × 14 mm
well size
96 wells
well working volume
300 μL , 250 µL recommended
binding type
low binding surface
General description
Application
Features and Benefits
- Niewiążąca powierzchnia dla komórek ułatwiająca naturalne formowanie sferoidów
- Jednolite tworzenie pojedynczych sferoid/EB w każdym dołku
- Tworzenie i analiza sferoidów na tej samej płytce
- Płytki o wysokiej przejrzystości optycznej do obrazowania
- Stabilna, niecytotoksyczna i nieprzylegająca do komórek powierzchnia
- Łatwa obsługa, kompatybilność z systemem robotycznym do cieczy
- Odpowiednie do obrazowania w jasnym polu i mikroskopii fluorescencyjnej
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| sterility γ-irradiated | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| manufacturer/tradename Millicell® | manufacturer/tradename Corning 3474 | manufacturer/tradename Corning 7007 | manufacturer/tradename Corning 3473 |
| material polystyrene (ultra-hydrophilic polymer coated), round clear plastic bottom | material clear , flat bottom clear , polystyrene , round wells | material polystyrene , round bottom clear , round wells | material clear , flat bottom clear , polystyrene , round wells |
| binding type low binding surface | binding type (Ultra-Low Attachment) | binding type (Ultra-Low Attachment) | binding type (ultra-low attachment) |
| feature lid, specific plates for 3D cell culture, skirt | feature lid, skirt, plate format: standard, well: flat bottom, clear | feature lid, skirt, plate format: standard, well: round bottom, clear | feature lid, skirt, plate format: standard, well: flat bottom, clear |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
Produkty
Dowiedz się o podobieństwach i różnicach w tworzeniu sferoid, okrągłości i okrągłości między płytkami Millicell® o ultra niskim poziomie mocowania a innymi płytkami ULA.
Organoidy płuc są cennymi modelami 3D dla rozwoju ludzkich płuc i chorób układu oddechowego. Protokół różnicowania 3dGRO™ generuje organoidy z ludzkich iPSC w 4 krokach.
Produkty do hodowli organoidalnej do generowania trójwymiarowych modeli mózgu, jelit, jelit, płuc i guzów nowotworowych pochodzących z tkanek i komórek macierzystych.
Powiązane treści
Explore our portfolio of 3D cell culture tools and technologies for any 3D cell line or application and discover organoids, hydrogels, ULA, microwell, or hydrogel plates, and more.
Płytki Millicell® Ultra-low Attachment ułatwiają hodowlę komórek 3D dzięki szczegółowym informacjom na temat zastosowania, od posiewu komórek po analizę.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MC96ULA20 | 04065269815846 |