Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 817,00 zł |
4 ea | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2320,00 zł |
24 pkg | Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 11 830,00 zł |
Informacje o tej pozycji
817,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Montage®
technique(s)
DNA sequencing: suitable
plate size
96 wells
application(s)
genomic analysis
shipped in
ambient
General description
Application
- in the purification of polymerase chain reaction (PCR) products and to remove unincorporated primers and dye terminators for mutational analysis of Krüppel-like factor 4 (KLF4)
- in the purification of sequencing reactions
- in 16S rDNA sequence analysis to remove unincorporated dye terminators from the sequencing reaction
Physical form
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) DNA sequencing: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) molecular cloning: suitable (BAC prep), molecular cloning: suitable (plasmid miniprep) |
| application(s) genomic analysis | application(s) - | application(s) genomic analysis | application(s) - |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in ambient | shipped in ambient |
| sterility non-sterile | sterility - | sterility - | sterility - |
| plate size 96 wells | plate size - | plate size - | plate size - |
| manufacturer/tradename Montage® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Montage® | manufacturer/tradename Montage® |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c