Przejdź do
IX0185
Jodometan
Synonim(y):
Iodomethane, Methyl Iodide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH3I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.94
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
200-819-5
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (GC)
Bp:
42 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
540 hPa ( 25 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
540 hPa ( 25 °C)
Quality Level
assay
≥98% (GC)
form
liquid
color
APHA: ≤100
pH
5.2 (25 °C in H2O)
bp
42 °C/1013 hPa
mp
-66 °C
density
2.28 g/cm3 at 20 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
IC
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
InChI key
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPARTA solvents are designed for routine chemical synthesis, drying, purification, and critical labware cleaning in quality control environments. Engineered for precision, they deliver consistently reproducible results essential for rigorous validation and documentation.
Exceptional Quality Standards: These solvents meet or exceed ACS specifications, providing assurance of high quality that is crucial for accurate testing and analysis in quality control.
Consistent Reproducibility: Designed for precision, the solvents ensure that results can be reliably reproduced, which is vital for maintaining compliance and integrity in quality control processes.
Versatile Applications: Suitable for a variety of QC tasks, including analytical testing, method validation, and testing USP/NF monographs, these solvents support a comprehensive approach to quality assurance in laboratory settings.
Application
IX0185-3 jest pakowany w szklane butelki z powłoką polietylenową
Analysis Note
Oznaczenie (GC): 98% min
Kolor (APHA): 100APHA max
Postać: Klarowna ciecz
Widmo w podczerwieni: Zgodny z normą
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Jodometan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
89.8 °F - closed cup
flash_point_c
32.1 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
IX0185-104061839424180
IX0185-304061839424197