Przejdź do
IX0120
Jod
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonim(y):
Iodine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
I2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.81
UNSPSC Code:
12141916
EC Index Number:
231-442-4
MDL number:
NACRES:
NA.21
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.41 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
pH
5.4 ( in H2O, saturated solution)
bp
185 °C/1013 hPa
mp
114 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
II
InChI
1S/I2/c1-2
InChI key
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Redukcyjna sulfenylacja promowana jodem z wykorzystaniem ketonów jako donorów wodorków: Opisuje nową metodę syntezy z udziałem jodu, rozszerzającą zestaw narzędzi do syntezy chemicznej o potencjalne zastosowania w badaniach farmaceutycznych (Duan Y et al., 2024).
Analysis Note
Test (jodometryczny): 99,8-100,5%
Chlor i brom (jako Cl): 0,005% max
Substancje nielotne: 0,01% max
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Jod
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system, Thyroid
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
IX0120-704061839424142
IX0120-304061839424135
IX0120-104061839424128
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?