Przejdź do
IX0005
Imidazol
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonim(y):
Imidazole, Glyoxaline, 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
-NHCH=NCH=CH-
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12161703
EC Index Number:
206-019-2
MDL number:
Assay:
≥99%
Bp:
256 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
0.003 hPa ( 20 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.003 hPa ( 20 °C)
assay
≥99%
form
solid
dilution
(for analytical testing)
pH
10.5 (20 °C, 67 g/L in H2O)
bp
256 °C/1013 hPa
mp
90 °C
transition temp
flash point 145 °C
density
1.03 g/cm3
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[nH]1cncc1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChI key
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
General description
GR ACS Imidazol
IX0005-2 Butelka Poly 50g
Application
Spełnia specyfikacje ACS, spełnia specyfikacje odczynników do testowania monografii USP/NF GR ACS
Analysis Note
Test99% minŻelazo (Fe)0,001% maxPozostałość po zapaleniu0,1% maxWoda (H2O)0,2% maxpH 5% roztworu w 25°C9.5-11.0
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Imidazol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
293.0 °F - closed cup
flash_point_c
145 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
IX0005-204061839424104