Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1790,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1790,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
manufacturer/tradename
Immobilon®
technique(s)
dot blot: suitable, western blot: suitable
shipped in
ambient
General description
- Mini-blots: 7 x 8.5 cm
- Midi-blots: 13.5 x 8.5 cm
The Immobilon NOW Dispenser works with all four Immobilon PVDF transfer membranes.
- Immobilon-P, Roll for NOW Dispenser: IPVH85R
- Immobilon-E, Roll for NOW Dispenser: IEVH85R
- Immobilon-FL, Roll for NOW Dispenser: IPFL85R
- Immobilon-PSQ, Roll for NOW Dispenser: ISEQ85R
NOW includes NEW Format for our popular Immobilon®-NC Transfer Membrane. - Immobilon-NC, Roll for NOW Dispenser: HATF85R
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Immobilon® | manufacturer/tradename Immobilon® | manufacturer/tradename Immobilon® | manufacturer/tradename Immobilon® |
| technique(s) dot blot: suitable, western blot: suitable | technique(s) dot blot: suitable, western blot: suitable | technique(s) western blot: suitable | technique(s) western blot: suitable |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in ambient |
Powiązane treści
We get it. Westerns can be a pain in the blot, and we’ve certainly made our share. So, share with us your ugly blots and receive a surprise! And while we can’t tell you what it is – that would spoil the surprise - except that it will spark creativity in the lab.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| IMDISP | 04054839569050 |