Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 200 units | Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41123201
NACRES:
NA.45
eCl@ss:
32161000
2530,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
description
GPCR Class A, protein target NPBW2 / GPR8
technique(s)
radioligand binding assay (RLBA): suitable
UniProt accession no.
Gene Information
human ... NPBWR2(2832)
General description
FUNKCJA: SwissProt: P48146 # Oddziałuje specyficznie z wieloma ligandami opioidowymi. Receptor dla neuropeptydów B i W, które mogą być zaangażowane w regulację układu neuroendokrynnego, przyjmowanie pokarmu i organizację innych sygnałów.
ROZMIAR: 333 aminokwasy; 36861 Da
LOKALIZACJA SUBKOMÓRKOWA: Błona komórkowa; Wieloprzepustowe białko błonowe.
SPECYFICZNOŚĆ TISSUE: Wykrywana na wysokich poziomach w jądrze ogoniastym, hipokampie i ciele migdałowatym; na umiarkowanych poziomach w dorosłym mózgu, wzgórzu, korze ciemieniowej, przysadce mózgowej, nadnerczach i węzłach chłonnych.
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: P48146 ## Należy do rodziny receptorów 1 sprzężonych z białkiem G.
ROZMIAR: 333 aminokwasy; 36861 Da
LOKALIZACJA SUBKOMÓRKOWA: Błona komórkowa; Wieloprzepustowe białko błonowe.
SPECYFICZNOŚĆ TISSUE: Wykrywana na wysokich poziomach w jądrze ogoniastym, hipokampie i ciele migdałowatym; na umiarkowanych poziomach w dorosłym mózgu, wzgórzu, korze ciemieniowej, przysadce mózgowej, nadnerczach i węzłach chłonnych.
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: P48146 ## Należy do rodziny receptorów 1 sprzężonych z białkiem G.
Application
Test wiązania radioligandu i wiązanie GTPγS
Physical form
Płyn w buforze opakowaniowym: 50 mM Tris pH 7,4, 10% glicerol i 1% BSA bez konserwantów.
Metoda pakowania: Białko błonowe dostosowano do wskazanego stężenia w buforze do pakowania, szybko zamrożono i przechowywano w temperaturze -80oC.
Metoda pakowania: Białko błonowe dostosowano do wskazanego stężenia w buforze do pakowania, szybko zamrożono i przechowywano w temperaturze -80oC.
Preparation Note
Przechowywać zamrożone w temperaturze -70°C przez okres do 2 lat. Nie zamrażać i nie rozmrażać.
Analysis Note
Membrany są mieszane z radioaktywnym ligandem i nieznakowanym konkurentem (patrz rysunki 1 i 2 dla badanych stężeń) w buforze wiążącym w niewiążącej 96-dołkowej płytce i inkubowane przez 1-2 h. Przed filtracją 96-dołkowa płytka zbiorcza FC (Millipore nr kat. MAHF C1H) jest powlekana 0,33% polietylenoiminą przez 30 minut, a następnie przemywana 50 mM Tris, pH 7,4. Reakcja wiązania jest przenoszona na płytkę filtracyjną i płukana 3 razy (1 ml na studzienkę na płukanie) buforem płuczącym. Płytka jest suszona i liczona.
Bufor wiążący: 50 mM Hepes, pH 7,4, 5 mM MgCl2, 1 mM CaCl2, filtrowany i przechowywany w temperaturze 4°C.
Radioligand:[125I]-neuropeptyd W23 (Perkin Elmer#: NET-403)
Bufor płuczący: 50 mM Hepes, pH 7,4, 500 mM NaCl, filtrowany i przechowywany w temperaturze 4°C.
Jedno opakowanie zawiera membrany wystarczające na co najmniej 200 testów (jednostek), gdzie jednostka to ilość membrany, która da ponad 10-krotny stosunek sygnału do tła ze znakowanym 125Ineuropeptydem W23 przy 0,35nM.
Bufor wiążący: 50 mM Hepes, pH 7,4, 5 mM MgCl2, 1 mM CaCl2, filtrowany i przechowywany w temperaturze 4°C.
Radioligand:[125I]-neuropeptyd W23 (Perkin Elmer#: NET-403)
Bufor płuczący: 50 mM Hepes, pH 7,4, 500 mM NaCl, filtrowany i przechowywany w temperaturze 4°C.
Jedno opakowanie zawiera membrany wystarczające na co najmniej 200 testów (jednostek), gdzie jednostka to ilość membrany, która da ponad 10-krotny stosunek sygnału do tła ze znakowanym 125Ineuropeptydem W23 przy 0,35nM.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| HTS181M | 04053252672699 |