Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.76
eCl@ss:
32011203
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomócQuality Level
description
Cell line type: GPCR Cell Lines, GPCR Class A, Host Cells Chem-10, protein target beta 3
technique(s)
calcium flux assay: suitable
detection method
fluorometric
General description
Mrożone komórki GPCR Ready-to-Assay firmy Millipore są przeznaczone do prostych, szybkich testów wapniowych bez konieczności intensywnej hodowli komórek. Firma Millipore zoptymalizowała warunki zamrażania, aby zapewnić komórkom wysoką żywotność i funkcjonalność po rozmrożeniu. Użytkownik po prostu rozmraża komórki i ponownie zawiesza je w pożywce, dozuje zawiesinę komórek na płytki testowe i po nocnym odpoczynku przeprowadza testy odpowiedzi na wapń.
Receptory beta adrenergiczne pośredniczą w działaniu endogennych katecholamin, takich jak epinefryna, poprzez sprzężenie z Gs w celu stymulacji cAMP. Podczas gdy receptory β1 i β2 znajdują się głównie w sercu, receptor β3 znajduje się głównie w tkance tłuszczowej. Aktywacja β3 w tkance tłuszczowej powoduje lipolizę i termogenezę. Polimorfizm w ludzkim genie dla β3 jest związany z przyrostem masy ciała u otyłych pacjentów (Clement i in., 1995). Ponadto myszy pozbawione receptora β3-adrenergicznego wykazują zwiększoną całkowitą zawartość tkanki tłuszczowej, szczególnie na diecie wysokotłuszczowej (Revelli i in., 1997). Obserwacje te wskazują, że β3 jest potencjalnym celem w leczeniu otyłości. Sklonowana przez Millipore ludzka linia komórkowa z ekspresją β3 jest wytwarzana w gospodarzu Chem-10, który wspiera wysoki poziom ekspresji rekombinowanego β3 na powierzchni komórki i zawiera zoptymalizowane poziomy rekombinowanego białka G, aby połączyć receptor ze szlakiem sygnałowym wapnia. Linia komórkowa jest zatem idealnym narzędziem do badań przesiewowych agonistów, antagonistów i modulatorów β3.
Receptory beta adrenergiczne pośredniczą w działaniu endogennych katecholamin, takich jak epinefryna, poprzez sprzężenie z Gs w celu stymulacji cAMP. Podczas gdy receptory β1 i β2 znajdują się głównie w sercu, receptor β3 znajduje się głównie w tkance tłuszczowej. Aktywacja β3 w tkance tłuszczowej powoduje lipolizę i termogenezę. Polimorfizm w ludzkim genie dla β3 jest związany z przyrostem masy ciała u otyłych pacjentów (Clement i in., 1995). Ponadto myszy pozbawione receptora β3-adrenergicznego wykazują zwiększoną całkowitą zawartość tkanki tłuszczowej, szczególnie na diecie wysokotłuszczowej (Revelli i in., 1997). Obserwacje te wskazują, że β3 jest potencjalnym celem w leczeniu otyłości. Sklonowana przez Millipore ludzka linia komórkowa z ekspresją β3 jest wytwarzana w gospodarzu Chem-10, który wspiera wysoki poziom ekspresji rekombinowanego β3 na powierzchni komórki i zawiera zoptymalizowane poziomy rekombinowanego białka G, aby połączyć receptor ze szlakiem sygnałowym wapnia. Linia komórkowa jest zatem idealnym narzędziem do badań przesiewowych agonistów, antagonistów i modulatorów β3.
Other Notes
Pack contains 2 vials of mycoplasma-free cells, 1 ml per vial. Fifty (50) mL of Media Component.
Disclaimer
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują {HCompany} do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Kliknij tutaj, aby wyświetlić formularz deklaracji użytkownika końcowego (EUD).O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Certyfikaty analizy (CoA)
Poszukaj Certyfikaty analizy (CoA), wpisując numer partii/serii produktów. Numery serii i partii można znaleźć na etykiecie produktu po słowach „seria” lub „partia”.
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| HTS159RTA | 04053252630064 |