Przejdź do
HC19SERA1-85K
MILLIPLEX® Panel antygenów 1 IgA SARS-CoV-2
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352200
To order a Milliplex® kit, please search for your analyte of interest.
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Milliplex®
technique(s)
multiplexing: suitable
detection method
fluorometric (Luminex® xMAP®)
storage temp.
2-8°C
General description
"Koronawirus SARS-CoV-2 jest patogenną przyczyną ludzkiej choroby COVID-19. Cząsteczka wirusa składa się z RNA zamkniętego w białku nukleokapsydu (N), które jest otoczone białkiem błony (M). Koronopodobne białka kolczaste otaczające ten wewnętrzny rdzeń składają się z podjednostek S1, S2 i domeny wiążącej receptor, która wiąże się z ludzkim komórkowym receptorem ACE-2. Po związaniu wirus wnika do komórki, przejmuje kontrolę nad maszynerią komórkową, rozmnaża się, a infekcja wirusowa jest kontynuowana. Wirusowe białka strukturalne oferują potencjał antygenowy dla odpowiedzi immunologicznej. Po zakażeniu wirusem humoralny układ odpornościowy reaguje najpierw wytwarzaniem immunoglobuliny IgM, a następnie IgG, która może zapewnić długotrwałą odporność. IgA, śluzówkowa odpowiedź immunologiczna, również znajduje się we krwi. Badając IgM, IgG i IgA w ludzkiej surowicy i osoczu, naukowcy mogą zidentyfikować osoby, które były narażone na wirusa SARS-CoV-2 i wytworzyły pewien poziom odpowiedzi immunologicznej. Naukowcy mogą lepiej zrozumieć odpowiedź immunologiczną w trakcie infekcji i powrotu do zdrowia po COVID-19."MILLIPLEX® SARS-CoV-2 Antigen Panel 1 IgA to 4-pleksowy zestaw do jednoczesnej analizy próbek ludzkiej surowicy lub osocza pod kątem przeciwciał IgA, które rozpoznają dowolny lub wszystkie z następujących analitów: SARS-CoV-2 Spike S1, SARS-CoV-2 Spike S2, SARS-Cov-2 RBD, Sars-CoV-2 N.
Application
SARS-CoV-2 Antigen Panel 1 IgA to test multipleksowy oparty na technologii Luminex® xMAP, który umożliwia jednoczesną analizę próbek ludzkich pod kątem przeciwciał IgA, które rozpoznają dowolny z następujących analitów: SARS-CoV-2 Spike S1, SARS-CoV-2 Spike S2, SARS-Cov-2 RBD, Sars-CoV-2 N. Ten test daje wyniki w medianie intensywności fluorescencji (MFI). Cztery kulki kontrolne testu są zawarte w zestawie podstawowym. Jest to test jednodniowy. Ten test wymaga 25 μl osocza lub surowicy rozcieńczonej w stosunku 1:100.Dostępne anality: białko nukleokapsydu SARS-CoV-2 (N); domena wiążąca receptor SARS-CoV-2 (RBD); podjednostka białka kolca 1 (S1) SARS-CoV-2; podjednostka białka kolca 2 (S2) SARS-CoV-2.
Features and Benefits
Zaprojektuj swój zestaw multipleksowy, wybierając dostępne anality w tym panelu.
Packaging
Płytka 96-dołkowa
Preparation Note
Zalecana temperatura przechowywania składników zestawu wynosi 2-8°C.
Legal Information
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HC19SERG1-85KHC19SERM1-85KSAB3501115
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
SARS virus
manufacturer/tradename
Milliplex®
manufacturer/tradename
Milliplex®
manufacturer/tradename
Milliplex®
manufacturer/tradename
-
technique(s)
multiplexing: suitable
technique(s)
multiplexing: suitable
technique(s)
multiplexing: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
detection method
fluorometric (Luminex® xMAP®)
detection method
fluorometric (Luminex® xMAP®)
detection method
fluorometric (Luminex® xMAP®)
detection method
-
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. I am using the HC19SERA1-85 K SARs Ag Panel IgA kit. WHy are the controls also magnetic beads? I do not understand how this will work if I add the controls to my Plasma sample? Won't this give me false positives?
    1 answer
    1. The control beads are utilized to demonstrate consistency across the assay plate. Each bead is conjugated with varying amounts of immunoglobulin, resulting in different levels of relative MFI. The negative control bead is not conjugated with immunoglobulin and serves as a blank. These controls are not intended for analysis but should indicate a trend, with the negative bead reading at background levels, control bead 1 exhibiting high MFI, and control beads 2 and 3 showing lower readings.
      Helpful?
  2. We are running the SARS-CoV-2 IgG, IgA, and IgM kits for the first time on the MagPix. What analysis settings should be used since the kit does not include a standard? Are there any units that should be entered?
    1 answer
    1. For Qualitative Assays, the Analysis Type is "None" in xPonent. There are no units to be entered. Median values are used for the data comparison between treatment groups.