Przejdź do
GG-PACK
Odczynnik do serologii grup krwi anty-D (klon RUM-1) plus rozcieńczalnik
CORE Anti-D (clone RUM-1) Bulk Reagent plus Diluent Kit
Synonim(y):
Anti-D (clone RUM-1) Blood Grouping Reagent plus Diluent
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
41116102
Clone:
RUM-1, monoclonal
Technique(s):
agglutination assay: suitable
Application:
Agglut.
Citations:
-
Note: For further information on price, availability or to place an order, please contact us
biological source
human
antibody form
unpurified
clone
RUM-1, monoclonal
form
liquid
packaging
kit of
concentration
25-40 mg/mL protein (Total Protein Range)
technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
6.6-7.0
isotype
IgM
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Odpowiedni do badania pacjentów i noworodków - nie wykrywa czerwonych krwinek DVI Zawiera 0,1% (w/v) azydku sodu Filtrowany przez filtr końcowy 0,22 μm Okres trwałości: 36 miesięcy od daty filtracji
Application
Do stosowania w probówkach, szkiełkach, mikropłytkach, żelach i technikach kolumnowych
Zestaw odczynnik + rozcieńczalnik
Legal Information
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c