Przejdź do
GF320
Ludzki rekombinowany ligand CD40
Wolny od zwierząt
Synonim(y):
CD154, CD40 LIGAND, CD40L, GP39, hCD40L
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Przewidywany termin wysyłki17 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1700,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160405
1700,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
Quality Segment
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
CD40, należący do nadrodziny receptorów TNF, jest białkiem powierzchniowym komórek ulegającym ekspresji na komórkach B, komórkach dendrytycznych, monocytach, komórkach nabłonka grasicy oraz, na niskim poziomie, na limfocytach T. Sygnalizacja za pośrednictwem CD40 odgrywa ważną rolę w proliferacji i różnicowaniu komórek B i ma kluczowe znaczenie dla zmiany klasy immunoglobulin (Ig). Zakotwiczony w błonie ligand CD40 ulega ekspresji niemal wyłącznie na aktywowanych limfocytach T CD4+. Brak ekspresji CD40L prowadzi do "niedoboru odporności z hiper-IgM", choroby charakteryzującej się brakiem produkcji IgG, IgA i IgE.
Rekombinowany ludzki rozpuszczalny ligand CD40 jest białkiem o masie 16,3 kDa zawierającym 149 reszt aminokwasowych obejmujących wiążącą receptor domenę TNF-podobną CD40L.
Źródło produktu: Białko ulega ekspresji w bakterii E. coli.
Białko jest wytwarzane bez użycia jakichkolwiek produktów/odczynników pochodzenia zwierzęcego i jest uważane za wolne od zwierząt i może być stosowane w protokołach, w których należy unikać możliwej transmisji wirusów zwierzęcych i zanieczyszczenia.
Application
Research Category
Stem Cell Research
Research Sub Category
Growth Factors & Receptors
Physical form
Produkt jest prezentowany w 10 mM fosforanie sodu, pH 7,5 i jest filtrowany przez filtr 0,2 mikrona przed liofilizacją.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C przez okres do 4 miesięcy od daty otrzymania przed otwarciem fiolki.
Rozpuścić w wodzie do stężenia 0,1-1,0 mg/ml. Nie wirować. W przypadku dłuższego przechowywania zaleca się dalsze rozcieńczenie w buforze zawierającym białko nośnikowe i przechowywanie w podwielokrotnościach roboczych w temperaturze -20°C.
Analysis Note
Bioactivity assay: Determined by its ability to stimulate the proliferation ofHEK-BlueTM CD40 reporter cells.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF101SRP8045SRP8044
UniProt accession no.
P29965
UniProt accession no.
P29965
UniProt accession no.
P27548
UniProt accession no.
P29965
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
impurities
<0.1 ng/μg Endotoxin (of sCD40L/TRAP; 1EU/μg)
impurities
<0.01 EU/μg endotoxin, tested
impurities
<0.01 EU/μg endotoxin, tested
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1