Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1620,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
General description
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay >95% (SDS-PAGE and HPLC) | assay >98% (SDS-PAGE and HPLC) | assay >98% (SDS-PAGE and HPLC) | assay ≥95% (HPLC), ≥95% (SDS-PAGE) |
| impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg) | impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg) | impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg) | impurities <0.1 EU/μg endotoxin, tested |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Produkty
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.
Powiązane treści
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| GF172 | 04053252691379 |