Przejdź do
GF171
Rekombinowane ludzkie białko endostatyny
The Endostatin protein is a naturally occurring 20 kDa polypeptide derived from the C-terminal portion of type XVIII collagen.
Synonim(y):
Collagen Type XVIII, Collagen alpha-1 (XVIII)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki08 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1640,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160405
Assay:
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Recombinant:
expressed in E. coli
1640,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
Quality Level
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
Endostatyna jest naturalnie występującym polipeptydem o masie 20 kDa pochodzącym z C-końcowej części kolagenu typu XVIII. Działa jako cytokina antyangiogenna, która ulega ekspresji w różnych narządach, z najwyższymi poziomami w wątrobie, płucach i nerkach. Endostatyna hamuje angiogenezę poprzez blokowanie proangiogennej aktywności VEGF i podstawowego FGF. Rekombinowana ludzka endostatyna jest białkiem o masie 20,2 kDa składającym się z 184 reszt aminokwasowych.
Źródło produktu: E. coli.
Application
Research Category
Stem Cell Research
Research Sub Category
Growth Factors & Receptors
Biochem/physiol Actions
Reaktywność krzyżowa
Brak
Physical form
Produkt jest filtrowany przez filtr 0,2 mikrona przed liofilizacją.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania.
Analysis Note
Bioactivity assay: Measured by its ability to inhibit HUVEC migration.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP3031GF316GF144
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE)
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
assay
>98% (SDS-PAGE)
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
impurities
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
impurities
<0.1 ng/μg Endotoxin (of EGF; 1EU/μg)
UniProt accession no.
P39060
UniProt accession no.
P39060
UniProt accession no.
P01133
UniProt accession no.
P01133
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
GF17104053252691362