Przejdź do
FX0450
Formic acid
90%, Technical
Synonim(y):
Formic acid, Methanoic Acid,Aminic Acid, Aminic Acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.03
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1209246
NACRES:
NA.21
Assay:
≥90%
Form:
liquid
Grade:
technical grade
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kwas mrówkowy, 90%, Technical
grade
technical grade
Quality Segment
vapor density
1.6 (vs air)
vapor pressure
44.8 mmHg ( 20 °C)
assay
≥90%
form
liquid
autoignition temp.
1004 °F
expl. lim.
57 %
color
APHA: ≤20
refractive index
n20/D 1.370 (lit.)
bp
100-101 °C (lit.), 107 °C/1013 hPa
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
transition temp
flash point 71 °C
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Oznaczenie: 90% min
Kolor (APHA): 20 max
Postać: Przezroczysty płyn
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas mrówkowy, 90%
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
159.8 °F
flash_point_c
71 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
FX0450-504061839422001