Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1560,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
input
sample type pharmaceutical(s)
Quality Segment
application(s)
environmental
compatibility
for use with M AIR T™ Compressed Gas and Air Test Kit
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| compatibility for use with M AIR T™ Compressed Gas and Air Test Kit | compatibility for use with M AIR T™ Compressed Gas and Air Test Kit | compatibility for use with M Air T™ Compressed Gas and Air Test Kit, for use with M Air T™ Isolator | compatibility for use with MAS-100® Iso |
| input sample type pharmaceutical(s) | input sample type pharmaceutical(s) | input sample type pharmaceutical(s) | input - |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) air monitoring, environmental | application(s) air monitoring |
| Quality Level SP2 | Quality Level SP2 | Quality Level - | Quality Level - |