Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 27,70 zł |
Informacje o tej pozycji
27,70 zł
packaging
pkg of 1 pack
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
immunoblotting: suitable, western blot: suitable
compatibility
for use with mPAGE® Mini Wet Transfer System
General description
The mPAGE® Mini Wet Transfer System (MWTS) accommodates two gel holder cassettes for electrophoretic transfer of proteins from mini gels to PVDF or nitrocellulose blotting membrane using mPAGE® Transfer Buffer or a compatible transfer buffer.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| compatibility for use with mPAGE® Mini Wet Transfer System | compatibility for use with mPAGE® Mini Gel Tank | compatibility for use with mPAGE® Mini Gel Tank | compatibility for use with mPAGE® Mini Wet Transfer System |
| packaging pkg of 1 pack | packaging pkg of 1 system, pkg of 1 ea ( for transferring up to 2 gels) | packaging pkg of 1 pack | packaging pkg of 5 packs |
| technique(s) immunoblotting: suitable, western blot: suitable | technique(s) immunoblotting: suitable, western blot: suitable | technique(s) SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable | technique(s) immunoblotting: suitable, western blot: suitable |
| manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Millipore |
Produkty
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes with the mPAGE® Lux Casting System. Find simpler, safer gel casting methods.
Odśwież proces odlewania żelu dzięki gotowym do użycia żelom SDS-PAGE w zaledwie 3 minuty dzięki systemowi mPAGE® Lux Casting System. Odkryj prostsze i bezpieczniejsze metody odlewania żelu.