Przejdź do
FCMAB216AP
Milli-Mark® Przeciwciało anty-CD138-APC, klon MI15
clone MI15, Milli-Mark®, from mouse
Synonim(y):
Syndecan-1, SYND1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 tests
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1450,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
Allophycocyanin conjugate
Clone:
MI15, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
1450,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
Allophycocyanin conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
MI15, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Milli-Mark®
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SDC1(6382)
General description
85-92 kDa (Wijdenes, 1997)
CD138 jest transbłonowym proteoglikanem, zawierającym siarczany heparyny i czasami siarczany chondriotyny. Składa się z białka rdzeniowego o masie 30,5 kDa z 5 przypuszczalnymi miejscami przyłączenia glikozaminoglikanów. CD138 jest członkiem rodziny syndekanów. Podana wartość Mr CD138 waha się od 85 000 do 92 000, prawdopodobnie w zależności od wzoru glikozaminoglikanu cząsteczki (Wijdenes, 1997). W układzie krwiotwórczym CD138 ogranicza się głównie do późnych etapów różnicowania komórek B. Zazwyczaj ulega ekspresji przy wysokiej gęstości komórkowej w komórkach plazmatycznych (Gattei, 1999). W dojrzałych tkankach CD138 ulega ekspresji w prostych i warstwowych nabłonkach, fibroblastach, warstwowych keratynocytach i komórkach śródbłonka (Wijdenes, 1997). Anty-CD138, MI15, został włączony do Sixth International Workshop and Conference on Human Leucocytes Differentiation Antigens, a badania przeprowadzone przez wiele różnych laboratoriów potwierdziły jego reaktywność z CD138 (Wijdenes, 1997).
Immunogen
Mieszanina linii komórkowych szpiczaka ludzkiego U266 i XG-1
Application
Wykryj CD138-APC za pomocą tego przeciwciała Milli-Mark Anti-CD138-APC, klon MI15 zatwierdzony do stosowania w FC.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało rozpoznaje ludzki antygen CD138.
Physical form
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1 sprzężona z APC w 0,05 M buforze Tris-HCl z 1% BSA, azydkiem sodu w stężeniu 0,097% przy pH 7,2.
Protein A purified
Preparation Note
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C z dala od światła w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Komórki U266
Evaluated by flow cytometry using U266 cells
Legal Information
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
FCMAB215PFCMAB180FFCMAB194F
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
Gene Information
human ... SDC1(6382)
Gene Information
human ... SDC1(6382)
Gene Information
human ... ANPEP(290)
Gene Information
human ... CD38(952)
conjugate
Allophycocyanin conjugate
conjugate
PE
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
MI15, monoclonal
clone
MI15, monoclonal
clone
WM-47, monoclonal
clone
AT13/5, monoclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
FCMAB216AP04053252480256