Przejdź do
FCMAB193F
Milli-Mark® Przeciwciało anty-CD33-FITC, klon WM-54
clone WM-54, Milli-Mark®, from mouse
Synonim(y):
Myeloid cell surface antigen CD33, Sialic acid-binding Ig-like lectin 3, Siglec-3, gp67
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 tests
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1450,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.44
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
WM-54, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
1450,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
WM-54, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Milli-Mark®
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD33(945)
General description
67 kDa (Peiper, 1997)
CD33 jest członkiem rodziny siglec (lektyny immunoglobulinopodobne wiążące kwas sialowy) określanej jako Siglec-3 (Freeman SD, Kelm S, Barber EK i Crocker PR, 1995, Blood, 2005-2012). Jest to najmniejszy członek rodziny siglec o masie cząsteczkowej 67 kDa (Peiper SC, Ashmun RA i Look TA (1988) Blood., 72: 314-321). CD33 pośredniczy w komórkowych interakcjach białko-węglowodan oprócz rozpoznawania białko-białko (Crocker, 2002). Gen CD33 znajduje się na chromosomie 19 (Peiper, 1997). CD33 ulega ekspresji w podgrupach monocytów i neutrofili. CD33 jest głównym antygenem do różnicowania białaczek szpikowych i limfoidalnych, ponieważ ulega ekspresji na 90% komórek białaczkowych szpikowych, a nie limfoidalnych (Andrews 1989; Griffin 1984; i Sabbath 1986). Zaangażowane progenitory hemapoetyczne, w tym multipotencjalne komórki macierzyste (CFU-GEMM) i prekursory granulocytów i makrofagów (CFU-GM) oraz wczesne progenitory erytroidalne (BFU-E) wykazują ekspresję CD33 (Peiper, 1989 i 1997). Anty-CD33, WM-54, został włączony do Czwartego Międzynarodowego Warsztatu i Konferencji na temat Antygenów Różnicowania Ludzkich Leukocytów, a badania przeprowadzone przez wiele laboratoriów potwierdziły jego reaktywność z CD33 (Peiper, 1989).
Immunogen
Komórki białaczkowe od pacjenta z AML.
Application
Przeciwciało Milli-Mark Anti-CD33-FITC, klon WM-54 wykrywa poziom CD33 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w FC.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało rozpoznaje ludzki antygen CD33.
Physical form
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1 sprzężona z FITC w 0,05 M buforze Tris-HCl z 1% BSA, azydkiem sodu w stężeniu 0,097% przy pH 7,2.
Protein A purified
Preparation Note
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania. Chronić przed światłem w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez 6 miesięcy od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
PBMC
Evaluated by flow cytometry using human PBMCs
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4700155SAB4700154FCMAB180F
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
human
species reactivity
nonhuman primates, human
species reactivity
human, nonhuman primates
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Gene Information
human ... CD33(945)
Gene Information
human ... CD33(945)
Gene Information
human ... CD33(945)
Gene Information
human ... ANPEP(290)
clone
WM-54, monoclonal
clone
WM53, monoclonal
clone
HIM3-4, monoclonal
clone
WM-47, monoclonal
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
biotin conjugate
conjugate
FITC conjugate
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c