Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Alkohol etylowy, czysty, 190 Proof, HPLC, Meets ACS Specifications
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
1.59 (vs air)
vapor pressure
44.6 mmHg ( 20 °C)
assay
94.9-96.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
683 °F
expl. lim.
19 %, 60 °F
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Titrable base, ≤0.0005 meq/g Titrable acid, ≤0.1% Methanol content (CH3OH)
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
transition temp
flash point 17 °C
UV absorption
λ: 210 nm Amax: ≤0.4, λ: 220 nm Amax: ≤0.25, λ: 230 nm Amax: ≤0.15, λ: 240 nm Amax: ≤0.05, λ: 270-400 nm Amax: ≤0.01
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Exceptional Quality Standards: These solvents meet or exceed ACS specifications, providing assurance of high quality that is crucial for accurate testing and analysis in quality control.
Consistent Reproducibility: Designed for precision, the solvents ensure that results can be reliably reproduced, which is vital for maintaining compliance and integrity in quality control processes.
Versatile Applications: Suitable for a variety of QC tasks, including analytical testing, method validation, and testing USP/NF monographs, these solvents support a comprehensive approach to quality assurance in laboratory settings.
Application
Features and Benefits
Packaging
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Analysis Note
Kolor (APHA): 10APHA max
Pozostałość po odparowaniu: 0,001% max
Postać: Klarowna ciecz
Zawartość metanolu (CH3OH): 0.1% max
Rozpuszczalność w wodzie: Przechodzi test
Substancje ciemniejące pod wpływem kwasu siarkowego: Przechodzi test
Substancje redukujące nadmanganian: Przechodzi test
Miareczkowalny kwas: 0.0005meq/g max
Miareczkowalna zasada: 0.0002meg/g max
Abs. UV przy 210 nm: 0.4AU max
Abs. UV przy 220 nm: 0.25AU max
Abs. UV przy 230 nm: 0.15AU max
UV Abs. przy 240 nm: 0.05AU max
Abs. UV przy 270 - 400 nm: 0.01AU max
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alkohol etylowy, czysty, 190 Proof
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
62.6 °F
flash_point_c
17 °C
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| EX0290-1 | 04061839421462 |
| EX0290-6 | 04061839421479 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
is it distilled from potato's or sugar beets?
1 answer-
This product is grain-based ACS grade material.