Przejdź do
EX0282
Ethanol (denatured)
≥95.0%, APHA: ≤20
Synonim(y):
Alcohol, Ethanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.07
UNSPSC Code:
12352104
MDL number:
Assay:
95%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Alkohol etylowy, 95% denatured, special
Quality Level
assay
95%
form
liquid
composition
ethanol, 84.0-86.0% , ethyl acetate, 4-5% , methanol, 3-4% , water, 7-10%
color
APHA: ≤20
transition temp
flash point 11.7 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Application
EX0282-8 jest pakowany w szklane butelki z powłoką polietylenową
Analysis Note
Oznaczenie (etanol): 84,0-86,0%
Test (octan etylu): 4-5%
Assay (Methanol): 3-4%
Assay (Water): 7-10%
Kolor (APHA): 20 max
Postać: Przezroczysty płyn
Widmo w podczerwieni: Zgodny z normą
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alkohol etylowy
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
53.1 °F
flash_point_c
11.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EX0282-804061839421417