This primary denaturant is methanol, however, other components are also added.
See the link below to review the SDS, section 3: https://www.sigmaaldrich.com/sds/mm/ex0278
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Alkohol etylowy, Non UV, denatured OmniSolv®
Quality Level
form
liquid
impurities
≤0.5% Water, ≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
color
APHA: ≤10
transition temp
flash point 11 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Kolor (APHA): 10 max
Przefiltrowano przez filtr 0,2 m: Aby przejść test
Postać: Klarowna ciecz
Widmo w podczerwieni: Zgodne z normą
Woda (H2O): 0,5% max
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alkohol etylowy
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
51.8 °F
flash_point_c
11 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| EX0278-6 | 04061839421349 |
| EX0278-1 | 04061839421332 |
-
What is this denatured with? Thnaks