Przejdź do
EX0276
Ethyl alcohol, pure
greener alternative
≥99.5% (GC), GR ACS, 200 Proof Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Synonim(y):
Ethanol, Ethyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.07
EC Index Number:
200-578-6
UNSPSC Code:
12352104
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1718733
Assay:
≥99.5% (GC)
Bp:
78 °C (lit.)
Vapor pressure:
44.6 mmHg ( 20 °C), 59 hPa ( 20 °C)
Produkt EX0276 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Alkohol etylowy, 200 Proof, GR ACS, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Quality Segment
vapor density
1.59 (vs air)
vapor pressure
44.6 mmHg ( 20 °C), 59 hPa ( 20 °C)
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
683 °F
expl. lim.
19 %, 60 °F
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0002 meq/g Titrable base, ≤0.0005 meq/g Titrable acid, ≤0.1% Methanol content (CH3OH), ≤0.2% Water (H2O)
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
transition temp
flash point 12 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPARTA solvents are designed for routine chemical synthesis, drying, purification, and critical labware cleaning in quality control environments. Engineered for precision, they deliver consistently reproducible results essential for rigorous validation and documentation.
Exceptional Quality Standards: These solvents meet or exceed ACS specifications, providing assurance of high quality that is crucial for accurate testing and analysis in quality control.
Consistent Reproducibility: Designed for precision, the solvents ensure that results can be reliably reproduced, which is vital for maintaining compliance and integrity in quality control processes.
Versatile Applications: Suitable for a variety of QC tasks, including analytical testing, method validation, and testing USP/NF monographs, these solvents support a comprehensive approach to quality assurance in laboratory settings.
Application
-1 to 1 x 500 ml; walizka zawiera 6 x 500 ml-3 to 1 x 4 l; walizka zawiera 4 x 4 l-4 to 1 x 1 l; walizka zawiera 6 x 1 l
Features and Benefits
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Ethanol is environmentally preferable green solvent and thus it aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Packaging
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Analysis Note
Oznaczenie (GC): 99,5% min
Kolor (APHA): 10APHA max
Pozostałość po odparowaniu: 0,001% max
Postać: Klarowna ciecz
Granica acetonu i IPA: Przechodzi test
Zawartość metanolu (CH3OH): 0,1% max
Rozpuszczalność w wodzie: Przechodzi test
Substancje ciemniejące pod wpływem kwasu siarkowego: Pozytywny wynik testu
Substancje redukujące nadmanganian: Przechodzi test
Miareczkowalny kwas: 0,0005meq/g max
Miareczkowalna zasada: 0.0002meq/g max
Woda (H2O): 0,2% max
Other Notes
1Distribution and use of ethyl alcohol in Switzerland require a license from the Swiss Federal Alcohol Administration
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alkohol etylowy, 200 Proof
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
55.4 °F - closed cup
flash_point_c
13 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EX0276-304061839421301
EX0276-404061839421318
EX0276-2004061839421295
EX0276-104061839421288
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?