Przejdź do
EX0197
Rozpuszczalnik eter-metanol
GR
Synonim(y):
Rozpuszczalnik MTBE-MeOH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116107
Bp:
34.8 °C
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
liquid
concentration
2.25-2.75 % (v/v) (methanol GC)
impurities
≤0.05% Water (H2O)
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
bp
34.8 °C
transition temp
flash point -45 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
EMPARTA solvents are designed for routine chemical synthesis, drying, purification, and critical labware cleaning in quality control environments. Engineered for precision, they deliver consistently reproducible results essential for rigorous validation and documentation.
Exceptional Quality Standards: These solvents meet or exceed ACS specifications, providing assurance of high quality that is crucial for accurate testing and analysis in quality control.
Consistent Reproducibility: Designed for precision, the solvents ensure that results can be reliably reproduced, which is vital for maintaining compliance and integrity in quality control processes.
Versatile Applications: Suitable for a variety of QC tasks, including analytical testing, method validation, and testing USP/NF monographs, these solvents support a comprehensive approach to quality assurance in laboratory settings.
Application
GR
Analysis Note
Test (metanol, GC)2,25-2,75% (v/v)Kolor (APHA)10 maksPozostałość po odparowaniu0,001% maksPostaćPrzezroczysty płynSpektrum podczerwieniZgodne z normąWoda (H2O)0,05% max
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-49.0 °F
flash_point_c
-45 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EX0197-104061839420717