Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Eter etylowy, anhydrous, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
vapor density
2.6 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
587 hPa ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
320 °F
shelf life
24 mo. (from mfg date)
expl. lim.
36.5 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0002 meq/g Titrable acid, ≤0.001% Carbonyl (as HCHO), ≤0.03% Water (H2O), ≤1.0 ppm Peroxide (as H2O2)
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
transition temp
flash point -40 °C
solubility
69 g/L
density
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
shipped in
ambient
storage temp.
2-25°C
SMILES string
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
General description
Exceptional Quality Standards: These solvents meet or exceed ACS specifications, providing assurance of high quality that is crucial for accurate testing and analysis in quality control.
Consistent Reproducibility: Designed for precision, the solvents ensure that results can be reliably reproduced, which is vital for maintaining compliance and integrity in quality control processes.
Versatile Applications: Suitable for a variety of QC tasks, including analytical testing, method validation, and testing USP/NF monographs, these solvents support a comprehensive approach to quality assurance in laboratory settings.
Application
- Rozpuszczalnik w reakcjach organicznych, takich jak reakcje Grignarda i Wurtza.
- Rozpuszczalnik wraz z nadchloranem litu (LPDE) w redukcyjnym monoalkilowaniu amin i ich pochodnych aldehydem.
- Rozpuszczalnik do ekstrakcji i oczyszczania (L+) kwasu mlekowego ze sfermentowanego bulionu i syntezy PLA (kwasu polimlekowego).
Packaging
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Analysis Note
Alkohol (C2H5OH) (limit około 0,05%): Aby przejść test
Assay (GC): 99,0% min
Karbonyl (jako HCHO): 0,001% max
Kolor (APHA): 10 max
Pozostałość po odparowaniu: 0,001% max
Postać: Klarowna ciecz
Nadtlenek (jako H2O2): 1.0ppm max
Kwas miareczkowy: 0.0002meq/g max
Woda (H2O): 0,03% max
Stabilizowany ≥1ppm BHT
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eter etylowy
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-40.0 °F - closed cup
flash_point_c
-40 °C - closed cup
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
What is the recommended SKU container type (glass or metal) for the 1L and 4L variants of the EX0190 product?
1 answer-
The product is offered in two different package sizes. The 1L variant is packaged in an aluminum bottle to minimize light exposure and prevent peroxide formation. On the other hand, the 4L variant is packaged in an amber glass bottle, which provides light protection. In terms of stability maintenance, the aluminum bottle is considered the preferable option.
Helpful?
-
-
What is the best SKU container type (glass or metal) for 1L and 4L EX0190 products?
1 answer-
This product is available in 2 package sizes. The 1L is packaged in an aluminum bottle to reduce light exposure and limit peroxide formation. The 4L is packaged in an amber glass bottle which does provide protection from light. In comparison, the aluminum bottle is best for maintaining stability of the product.