Przejdź do
EX0182
Diethyl ether
≥99.9% (GC), suitable for LC/MS, gas chromatography (GC), HPLC, OmniSolv®
Synonim(y):
Et2O, Etoksyetan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.12
EC Index Number:
200-467-2
UNSPSC Code:
12352112
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1696894
Assay:
≥99.9% (GC)
Technique(s):
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Bp:
34.6 °C (lit.)
Vapor pressure:
587 hPa ( 20 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Eter etylowy, OmniSolv®
vapor density
2.6 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
587 hPa ( 20 °C)
product line
OmniSolv®
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
320 °F
shelf life
12 mo. (from manufacture date)
expl. lim.
36.5 %
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.030% Water (H2O), ≤1 ppm Peroxide (as H2O2) (at time of packaging)
evapn. residue
≤1.0 ppm
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
transition temp
flash point -40 °C
solubility
69 g/L
density
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤212 nm
UV absorption
λ: 212 nm Amax: ≤1.000, λ: 250 nm Amax: ≤0.080, λ: 275 nm Amax: ≤0.010, λ: 300 nm Amax: ≤0.005, λ: 400 nm Amax: ≤0.005
shipped in
ambient
storage temp.
2-25°C
SMILES string
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
General description
Diethyl ether is a highly volatile, non-polar solvent with excellent solvating properties for lipophilic compounds. Its low UV absorbance and high purity make it suitable for analytical chromatography, particularly in GC, HPLC, and LC/MS workflows where solvent purity is critical for trace-level detection.
Application
EX0182-1 jest pakowany w szklane butelki z powłoką polietylenową
Niestabilizowany/data ważności
OmniSolv®
Packaging
is packaged in 4L amber glass bottle
Analysis Note
Data ważnościOkres ważności 12 miesięcy od daty produkcjiWyglądPrzejrzysty, wolny od cząstek stałychOznaczenie (GC)99,9% minSubstancje reagujące na ECD w kapilarze (jako PCNB)10ng/L maxKolor (APHA)10 maxPozostałość po odparowaniu1.0ppm maxFiltrowany pod kątem cząstek stałychAby przejść testPostaćPrzezroczysty płynNadtlenek (jako H2O2) (w momencie pakowania)1ppm maxWspółczynnik załamania światła (w 20°C)1.3471-1.3571Absorpcja UV przy 212 nm1.000AU maxAbsorpcja UV przy 250 nm0.080AU maxAbsorpcja UV przy 275 nm0.010AU maxAbsorpcja UV przy 300 nm0.005AU maxAbsorpcja UV przy 400 nm0.005AU maxOdcięcie UV212nm maxWoda (H2O)0,030% maks
Legal Information
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eter etylowy
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-40.0 °F - closed cup
flash_point_c
-40 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EX0182-104061839420342
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?