Przejdź do
EM0180
Bufor pH 12,45
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161703
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
traceable to NIST
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
Application
Ten roztwór buforowy o pH 12,45 nadaje się do stosowania w rutynowych metodach analitycznych do kalibracji pH-metrów i utrzymywania pH roztworów.
Features and Benefits
  • Identyfikowalność z normami NIST
  • Gotowy do użycia roztwór dostępny w szczelnie zamkniętej butelce z wygodnym opakowaniem chroniącym przed zanieczyszczeniem
  • Wraz z certyfikatem analizy (CoA) dla skutecznego audytu
  • Dokładność do +/- 0,01 w temperaturze 25 °C
  • Data ważności produktu znajduje się w CoA
  • Obliczona wartość niepewności dotyczy czasu transportu i przechowywania
Tolerancja: ±0,02
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bufor pH 12,45
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Why does the SDS Section 9 not list the pH of this material?
    1 answer
    1. This product is a pH buffer standard. The pH value is a part of the product name and clearly stated on all product information, including the SDS.
      Helpful?
  2. Hello, I did not see any warning on the product page that this item has a short shelf life. Had I known this buffer would expire in 2 months, I would have ordered at a later date. Can the people in charge of website improvements add a warning?
    1 answer
    1. This product has a tested expiration date of one year.
      The product issue you are reporting should be investigated by our Technical Service team who can assist you with further troubleshooting and/or investigation. We kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Report Product Issues" under the Products Section with all the required information so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.