Przejdź do
EF5012
Przeciwciało anty-EF5, klon ELK3-51 Przeciwciało, koniugat cyjaniny 5
clone ELK3-51, from mouse, CY5 conjugate
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.45
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
CY5 conjugate
Clone:
ELK3-51, monoclonal
Application:
IF, IHC
Citations:
1
biological source
mouse
conjugate
CY5 conjugate
antibody product type
primary antibodies
clone
ELK3-51, monoclonal
species reactivity
human, rat, mouse
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG1
General description
Istnieje wiele markerów obrazowania, które są ukierunkowane na niedotlenienie i są szeroko stosowane w badaniach. EF5 (2-(2-nitro-1H-imidazol-1-ylo)-N-(2,2,3,3,3-pentafluoropropylo)acetamid) to związek opracowany na Uniwersytecie Pensylwanii przez dr Camerona Kocha i dr Sydney Evans. Po wstrzyknięciu do tkanek zwierzęcych EF5 selektywnie wiąże się z niedotlenionymi komórkami i tworzy addukty. Mysie przeciwciało monoklonalne, klon ELK3-51, które jest bezpośrednio sprzężone z cyjaniną 5, jest następnie wykorzystywane do selektywnego wiązania adduktów EF5, zapewniając czułą i ilościową metodę wykrywania i pomiaru niedotlenienia tkanek w nowotworach zwierzęcych i ludzkich, normalnych tkankach i komórkach.
Zalety metody wykrywania niedotlenienia EF5:
- EF5 występuje tylko w jednej formie; Pimidozol, alternatywny marker niedotlenienia, występuje w dwóch formach; z których jedna jest naładowana i bardzo hydrofilowa, a druga lipofilowa. Pimidozol ma zatem bardzo złożoną biodystrybucję. Natomiast EF5 jest lipofilny i nienaładowany, co umożliwia bardzo szybką i równomierną dystrybucję w tkankach.
- Obrazy wiązania EF5 można skalibrować w celu dostarczenia danych ilościowych dotyczących wartości pO2 każdej komórki (1). Obrazy fluorescencyjne uzyskane z wiązania EF5 można skalibrować zgodnie z ustawieniami kamery i wartością "wiązania kostkowego", którą uzyskuje się za pomocą oddzielnej procedury. Wartości intensywności skalibrowanych obrazów są bezpośrednio związane z rzeczywistymi wartościami pO2 w tkankach. W rezultacie obrazy te dostarczają informacji dotyczących nie tylko tego, gdzie mogą znajdować się obszary niedotlenienia, ale także danych dotyczących rozmieszczenia i poziomów niedotlenienia.
Odniesienie:
Koch CJ (2002) Pomiar bezwzględnych poziomów tlenu w komórkach i tkankach przy użyciu czujników tlenu i 2-nitroimidazolu EF5. Methods in Enzymology 352: 3-31.
Application
Metoda wykrywania niedotlenienia EF5 zapewnia czułą i ilościową metodę wykrywania i pomiaru niedotlenienia tkanek w nowotworach zwierzęcych i ludzkich, normalnych tkankach i komórkach.
Podkategoria badawcza
Niedotlenienie
Przeciwciało anty-EF5, klon ELK3-51, koniugat cyjaniny 5 jest dostarczane w stężeniu 2 mg/ml. Aby uzyskać optymalną wydajność, przeciwciało należy rozcieńczyć do stężenia roboczego co najmniej 75 ug/ml. Szczegółowe informacje można znaleźć w arkuszu danych produktu.
Research Category
Cancer
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych produktu.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Testy wykrywania niedotlenienia do pomiaru poziomu tlenu zarówno w żywych, jak i utrwalonych komórkach i tkankach.
Hypoxia detection assays to measure oxygen levels in both live and fixed cells and tissues.
Jérémy Verbeke et al.
The EMBO journal, 42(14), e112817-e112817 (2023-05-26)
The facultative intracellular pathogen Brucella abortus interacts with several organelles of the host cell to reach its replicative niche inside the endoplasmic reticulum. However, little is known about the interplay between the intracellular bacteria and the host cell mitochondria. Here
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EF5012-250UG04054839525025