The average MW of the FITC-dextran (Part # 90328) included in the kit is 2,000,000 (2 million) g/mol (or 2000 KDa).
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 24 assays | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2710,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2710,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Quality Segment
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Cell Structure
Preparation Note
Other Notes
Receiver Tray, 24-Well: Two 24-well plates.
FITC-Dextran Solution: One vial containing 250 µL.
Forceps: One set of forceps.
Cell Stain: One bottle containing 10 mL.
Black Plate, 96-Well Opaque: One 96-well plate.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) activity assay: suitable, cell based assay: suitable | technique(s) activity assay: suitable, cell based assay: suitable |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method colorimetric |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| manufacturer/tradename Chemicon® | manufacturer/tradename Chemicon® | manufacturer/tradename Chemicon®, QCM | manufacturer/tradename Chemicon®, QCM |
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
wgk
WGK 3
Produkty
Testy angiogenezy oparte na komórkach do analizy tworzenia nowych naczyń krwionośnych do zastosowań w badaniach nad rakiem, regeneracji tkanek i biologii naczyniowej.
Cell based angiogenesis assays to analyze new blood vessel formation for applications of cancer research, tissue regeneration and vascular biology.
Powiązane treści
Key Steps in Tumor Metastasis
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| ECM644 | 04053252413865 |
-
What is the size of molecule in FITC-dextran?