Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Sprawdź dostępność w koszyku | 3000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3000,00 zł
species reactivity
vertebrates
Quality Level
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
Application
Zestaw CHEMICON Cell Invasion Assay Kit jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczego; nie do zastosowań diagnostycznych lub terapeutycznych.
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
signalword
Danger
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1
Powiązane treści
"Recognizing both the tremendous opportunities and the challenges facing cancer research, we are dedicated to developing and refining tools and technologies for the study of cancer. With our comprehensive portfolio, including the Upstate®, Chemicon®, and Calbiochem® brands of reagents and antibodies, researchers can count on dependable, high quality solutions for analyzing all the hallmarks of cancer."
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| ECM556 | 04053252335310 |