Informacje o tej pozycji
species reactivity
human
Quality Level
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Integryny należą do dużej rodziny białek powierzchniowych komórek, powszechnie określanych jako glikoproteiny. Integryny składają się z niekowalencyjnie połączonych podjednostek alfa i beta, które tworzą heterodimery: większy łańcuch alfa i mniejszy łańcuch beta. Ekspresji ulega co najmniej 16 podjednostek alfa i 8 podjednostek beta, co może prowadzić do powstania 22 różnych integryn. Uważa się, że integryny odgrywają kluczową rolę w migracji, różnicowaniu i przetrwaniu komórek. Obecnie istnieje wiele dowodów na to, że te receptory przezbłonowe odgrywają ważną rolę w regulacji ekspresji genów i transdukcji sygnału. Doskonałe przeglądy struktury, funkcji i specyficzności ligandów integryn można znaleźć w: Hynes, R. 1992. Cell 69:11-25; Kramer, R. 1993. "Integrin Structure and Ligand Specificity in Cell-Matrix Interactions" w Molecular and Cellular Aspects of Basement Membranes. Academic Press.
Chemicon oferuje zestaw Beta Integrin Screening Investigator Kit do badań ludzkich podjednostek integryn beta. Wszystkie odczynniki zestawu są również dostępne w większych rozmiarach. Odczynniki w tym zestawie nie są specyficzne dla aplikacji, ale raczej mogą być stosowane w różnych procedurach, w zależności od potrzeb indywidualnego badacza.
.
Application
Cell Structure
Integrins
Physical form
Preparation Note
Ważna uwaga: Ze względu na niewielką objętość zawartą w zestawie, zalecamy delikatne uderzenie fiolki o twardą powierzchnię lub krótkie odwirowanie fiolki w wirówce stołowej przed otwarciem w celu usunięcia płynu uwięzionego w zakrętce pojemnika podczas transportu.
Other Notes
beta2 Mouse Monoclonal Antibody (Part No. MAB1962Z-20)- 1 tube, 20 μg.
beta3 Mouse Monoclonal Antibody (Part No. MAB1957Z-20)- 1 tube, 20 μg.
beta4 Mouse Monoclonal Antibody (Part No. MAB2060-20)- 1 tube, 20 μg.
beta5 Rabbit Polyclonal Antibody (Part No. AB1926-20)- 1 tube, 20 μL.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| technique(s) ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, immunohistochemistry: suitable, flow cytometry: suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable |
| manufacturer/tradename Chemicon® | manufacturer/tradename Chemicon® | manufacturer/tradename Chemicon® | manufacturer/tradename Chemicon® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. - | storage temp. - |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in - |
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| ECM440 | 04053252618277 |