Przejdź do
ECM105
Millicoat® Paski powlekane ludzkim kolagenem typu IV (96-dołkowe)
96-well plate coated with human Collagen Type IV used for cell adhesion studies.
Synonim(y):
Formerly under the CytoMatrix ™ brand name.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Sprawdź dostępność w koszyku
928,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.75
Biological source:
human
Form:
lyophilized
Technique(s):
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
928,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Level
form
lyophilized
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®, Millicoat®
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type neural stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... COL4A1(1282)
General description
Adhezja komórek odgrywa ważną rolę w komunikacji i regulacji komórkowej oraz ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju i utrzymania tkanek. Naukowcy nieustannie badają adhezję i migrację wielu różnych typów komórek na różnych białkach składowych macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM). Paski Millicoat Cell Adhesion Strips są dostarczane jako 12 x 8-dołkowe wymienne paski w ramce płytki dla wygody i elastyczności w projektowaniu testów. Studzienki w rzędach A - G zostały pokryte ludzkim kolagenem typu IV. Rząd H każdego paska jest pokryty BSA, który służy jako negatywna kontrola testu. Komórki są wysiewane na powlekane podłoże. Następnie przylegające komórki są utrwalane i barwione. Względne przyleganie jest określane przy użyciu odczytów absorbancji.
Application
PROCEDURA:
UWAGA: Optymalny czas i wydajność testu mogą się różnić dla różnych linii komórkowych, ale ogólnie można je uzyskać przy użyciu subkonfluentnych hodowli komórkowych w teście opisanym poniżej. Hodowle subkonfluentne można uzyskać dzieląc komórki na 1 do 2 dni przed wykonaniem testu.
1. Nawodnić paski za pomocą 200 ml PBS na studzienkę przez co najmniej 15 minut w temperaturze pokojowej. Usunąć PBS z nawodnionych pasków.
2. Przygotować zawiesinę pojedynczych komórek, najlepiej przy użyciu nieenzymatycznego buforu dysocjacyjnego. Optymalną gęstość komórek można określić poprzez miareczkowanie komórek. Typowy zakres początkowy wynosi od 1x10E05 do 1x10E07 komórek/ml.
3. Dodaj 100 ml rozcieńczonej zawiesiny komórek do każdego dołka. Inkubować płytkę w temperaturze 37°C przez 45 minut w inkubatorze CO2. Delikatnie przepłucz płytkę 2-3 razy PBS zawierającym Ca2+/Mg2+ (200 ml/basenik).
4. Dodaj 100 ml 0,2% fioletu krystalicznego w 10% etanolu do każdego dołka. Inkubować przez 5 minut w temperaturze pokojowej. Usunąć barwnik ze studzienek. Delikatnie przepłucz paski 3-5 razy PBS (300 ml/basenik), aby usunąć nadmiar barwnika.
5. Dodać 100 ml buforu solubilizacyjnego (mieszanina 50/50 0,1M NaH2PO4, pH 4,5 i 50% etanolu) do każdego dołka. Pozostawić paski do inkubacji i delikatnie wstrząsać w temperaturze pokojowej, aż barwnik związany z komórkami zostanie całkowicie rozpuszczony; około 5 minut.
6. Określić absorbancję przy 540 - 570 nm na czytniku mikropłytek.
Research Category
Cell Structure
Packaging
96 studni
Preparation Note
Paski można przechowywać w temperaturze 2-8°C w torebce foliowej przez co najmniej 3 miesiące. Niewykorzystane paski można umieścić z powrotem w saszetce w celu przechowywania. Należy upewnić się, że środek osuszający pozostaje w saszetce, a saszetka jest bezpiecznie zamknięta.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLICOAT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C6745ECM104ECM102
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
biological source
human
biological source
human cell culture
biological source
human
biological source
human
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
lyophilized
form
solution
form
lyophilized
form
lyophilized
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Ta strona obejmuje protokoły powlekania ECM opracowane dla czterech rodzajów ECM na wkładkach Millicell®-CM, kolagenu typu 1, fibronektyny, lamininy i matrigelu.
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.
Analysis of fertility-related soluble mediators in human uterine fluid identifies VEGF as a key regulator of embryo implantation.
N J Hannan,P Paiva,K L Meehan,L J F Rombauts,D K Gardner,L A Salamonsen
Endocrinology null
Natalie J Hannan et al.
Biology of reproduction, 79(1), 58-65 (2008-03-28)
Embryo implantation is a complex process involving blastocyst attachment to the endometrial epithelium and subsequent trophoblast invasion of the decidua. We have previously shown that the chemokines CX3CL1 and CCL14 are abundant in endometrial vasculature, epithelial, and decidual cells at
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ECM10504053252278693
ECM20504053252587887