Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
agency
meets USP/NF
Quality Level
vapor density
2.9 (vs air)
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
1223 °F
expl. lim.
22 %
technique(s)
HPLC: suitable
dilution
(HPLC: suitable)
impurities
≤0.0003 meq/g Titrable acid, ≤0.02% Water (H2O)
evapn. residue
≤5 ppm
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
-95 °C, −95 °C (lit.)
solubility
20 g/L
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤235 nm
UV absorption
λ: 235 nm Amax: ≤1.00, λ: 240 nm Amax: ≤0.35, λ: 250 nm Amax: ≤0.10, λ: 260 nm Amax: ≤0.04, λ: 270 nm Amax: ≤0.01, λ: 340-400 nm Amax: ≤0.01
SMILES string
ClCCl
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Stabilized with an alkene.
- In the pharmaceutical industry for the extraction and purification of compounds.
- For environmental testing, chemical analysis, and various laboratory procedures.
Packaging
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Preparation Note
Analysis Note
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-09-2
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| DX0838-31 | 04061839419209 |
| DX0838P-1 | 04061839419353 |
| DX0838-6 | 04061839419254 |
| DX0838-1 | 04061839419193 |